Ethylmercaptoacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
118671000
118675000
118670025
ACRO118671000EA
61.4
EUR
ACRO118671000
ACRO118675000
ACRO118670025
Ethylmercaptoacetat 99%
Ethylmercaptoacetat
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120,17 g/mol Siedepunkt: 54 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004874 CAS-Nummer: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 UN: 1228 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...