Ethylmercaptoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
A14321.06 A14321.22 A14321.36
A14321.06EA 21.7 EUR
A14321.06 A14321.22 A14321.36
Ethylmercaptoacetat ≥98%
Ethylmercaptoacetat
Purity: 98+% CAS No.: 623-51-8 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Stench Melting Point: -80° Boiling Point: 156-159° Beilstein Reference: 605581 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004874
Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
Siedepunkt: 156…159 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,096
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004874
CAS-Nummer: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
ADR: 3,III