Ethylmercaptoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E34307-100G
E34307-25G
E34307-5G
SIALE34307-100GEA
111
EUR
SIALE34307-100G
SIALE34307-25G
SIALE34307-5G
Ethylmercaptoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylmercaptoacetat
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120,17 g/mol |
MDL:
MFCD00004874 CAS-Nummer: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 |