Methylmercaptoacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl thioglycolate
148885000 148881000
ACRO148885000EA 66.4 EUR
ACRO148885000 ACRO148881000
Methylmercaptoacetat 95%
Methylmercaptoacetat
Formel: C₃H₆O₂S
Molecular Weight: 106.15 g/mol
Siedepunkt: 156…159 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.187 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004873
CAS-Nummer: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1228
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %