Methylmercaptoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl thioglycolate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
108995-100G 108995-500G 108995-5G
SIAL108995-100GEA 46.4 EUR
SIAL108995-100G SIAL108995-500G SIAL108995-5G
Methylmercaptoacetat, Sigma-Aldrich®
Methylmercaptoacetat
Formel: C₃H₆O₂S
Molecular Weight: 106.15 g/mol
MDL: MFCD00004873
CAS-Nummer: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7