tri-Lithiumcitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213209-100G 213209-500G
SIAL213209-100GEA 32.1 EUR
SIAL213209-100G SIAL213209-500G
tri-Lithiumcitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Lithiumcitrat Hydrat
Formel: C₆H₅Li₃O₇·H₂O
Molecular Weight: 227,94 g/mol
CAS-Nummer: 313222-91-2
EINECS: 213-045-8