Aluminiumtri-tert-butoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium tert-butoxide, Aluminumtert-butoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235849-10G 235849-50G
SIAL235849-10GEA 89.5 EUR
SIAL235849-10G SIAL235849-50G
Aluminiumtri-tert-butoxid, Sigma-Aldrich®
Aluminiumtri-tert-butoxid
Formel: C₁₂H₂₇AlO₃
Molecular Weight: 246,33 g/mol
MDL: MFCD00008801
CAS-Nummer: 556-91-2
EINECS: 209-146-1