Arsen-Standardlösung, 10000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14369.AD
14369.AE
14369.AP
14369.ADEA
86.3
EUR
14369.AD
14369.AE
14369.AP
Arsen-Standardlösung, 10000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Standards: Rückführbar auf NIST