2-Methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686956-1G 686956-250MG
SIAL686956-1GEA 326 EUR
SIAL686956-1G SIAL686956-250MG
2-Methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
MDL: MFCD00128182
CAS-Nummer: 5053-43-0