2-Piperidinmethanol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)piperidine

168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 142 EUR
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinmethanol 97%
2-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (8hPa)
Schmelzpunkt: 58…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005987
CAS-Nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR