3-Piperidinmethanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)piperidine
L04264.06
L04264.14
L04264.06EA
28.4
EUR
L04264.06
L04264.14
3-Piperidinmethanol 96%
3-Piperidinmethanol
Purity: 96%
CAS No.: 4606-65-9
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol Siedepunkt: 236 °C Schmelzpunkt: 58…62 °C Dichte: 1,025 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005997 CAS-Nummer: 4606-65-9 EINECS: 225-013-0 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...