3-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)piperidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
155233-25G
155233-5G
SIAL155233-25GEA
76.8
EUR
SIAL155233-25G
SIAL155233-5G
3-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
3-Piperidinmethanol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005997 CAS-Nummer: 4606-65-9 EINECS: 225-013-0 |