4-Piperidinmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 77.1 EUR
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperidinmethanol 98%
4-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174228
CAS-Nummer: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %