4-Piperidinmethanol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Piperidin-4-ylmethanol

L17964.06 L17964.14
L17964.06EA 85.6 EUR
L17964.06 L17964.14
4-Piperidinmethanol ≥97%
4-Piperidinmethanol

Purity: 97% CAS No.: 6457-49-4 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 103071 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00174228

Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Dichte: 0.997
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174228
CAS-Nummer: 6457-49-4
ADR: 8 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR