4-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Piperidin-4-ylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
497312-25G
497312-5G
SIAL497312-25GEA
696
EUR
SIAL497312-25G
SIAL497312-5G
4-Piperidinmethanol, Sigma-Aldrich®
4-Piperidinmethanol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,18 g/mol |
MDL:
MFCD00174228 CAS-Nummer: 6457-49-4 |