Salzsäure 18%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

16836.3100 16836.4100 16836.5120 16836.6120
KRAF16836.3100EA 65 EUR
KRAF16836.3100 KRAF16836.4100 KRAF16836.5120 KRAF16836.6120
Salzsäure 18%, reinst
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR