Dihydrocumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D104809-100G
D104809-5G
SIALD104809-100GEA
58.8
EUR
SIALD104809-100G
SIALD104809-5G
Dihydrocumarin, Sigma-Aldrich®
Dihydrocumarin
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006881 CAS-Nummer: 119-84-6 EINECS: 204-354-9 |