Dihydrocumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W238104-10KG-K
W238104-1KG-K
W238104-5KG-K
SIALW238104-10KG-KEA
563
EUR
SIALW238104-10KG-K
SIALW238104-1KG-K
SIALW238104-5KG-K
Dihydrocumarin, Sigma-Aldrich®
Dihydrocumarin
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006881 CAS-Nummer: 119-84-6 EINECS: 204-354-9 |