Kalium-tert-butoxid 20% in THF zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 81.3 EUR
8.43849.0050 8.43849.0250
Kalium-tert-butoxid 20% in THF zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112.21 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 (3) I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)