2,6-Dichlor-p-benzochinon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
H27542.14 H27542.06
H27542.14EA 333 EUR
H27542.14 H27542.06
2,6-Dichlor-p-benzochinon ≥97%
2,6-Dichlor-p-benzochinon
Purity: 98% CAS No.: 697-91-6 Molecular Formula: C6H2Cl2O2 Formula Weight: 176.98 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00037159
Formel: C₆H₂Cl₂O₂
Molecular Weight: 176,99 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037159
CAS-Nummer: 697-91-6
EINECS: 211-810-0