Lithium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
400173-100G 400173-25G
SIAL400173-100GEA 408 EUR
SIAL400173-100G SIAL400173-25G
Lithium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Formel: C₄H₉LiO
MDL: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II