Natrium-tert-butanolat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
252550050
252551000
252550025
252555000
ACRO252550050EA
31.7
EUR
ACRO252550050
ACRO252551000
ACRO252550025
ACRO252555000
Natrium-tert-butanolat 99%, rein
Natrium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉NaO Molecular Weight: 96.1 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040575 CAS-Nummer: 865-48-5 EINECS: 212-741-9 UN: 3206 ADR: 4.2 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Titration with HCl | 98.5 to 101.5 % |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤1.5 % |