Natrium-tert-butanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
8.18374.0100EA 54.7 EUR
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
Natrium-tert-butanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉NaO
Molecular Weight: 96.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040575
CAS-Nummer: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 (8) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3