Natrium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359270-100G
359270-500G
359270-5G
SIAL359270-100GEA
55.8
EUR
SIAL359270-100G
SIAL359270-500G
SIAL359270-5G
Natrium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Natrium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉NaO Molecular Weight: 96.1 g/mol |
MDL:
MFCD00040575 CAS-Nummer: 865-48-5 EINECS: 212-741-9 UN: 3206 ADR: 4.2 II |