Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13848.AD 13848.AE
13848.ADEA 51.8 EUR
13848.AD 13848.AE
Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Beryllium-Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Standards: Rückführbar auf NIST