L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O2375-100G O2375-10MG O2375-1KG O2375-25G O2375-5G
SIALO2375-100GEA 122 EUR
SIALO2375-100G SIALO2375-10MG SIALO2375-1KG SIALO2375-25G SIALO2375-5G
L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molecular Weight: 168.62 g/mol
MDL: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6