L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O4386-100G O4386-25G
SIALO4386-100GEA 374 EUR
SIALO4386-100G SIALO4386-25G
L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molecular Weight: 168.62 g/mol
MDL: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6