L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O6503-100G
O6503-25G
SIALO6503-100GEA
219
EUR
SIALO6503-100G
SIALO6503-25G
L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl Molecular Weight: 168.62 g/mol |
MDL:
MFCD00064562 CAS-Nummer: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 |