3-(Methylsulfanyl)butanal 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methylthio)butyraldehyde
B22033.09 B22033.18
B22033.09EA 24.8 EUR
B22033.09 B22033.18
3-(Methylsulfanyl)butanal 95%
3-(Methylthio)butanal
Purity: 95% CAS No.: 16630-52-7 Molecular Formula: CH3SCH(CH3)CH2CHO Formula Weight: 118.20 Flash Point: 62°(144°F) Boiling Point: 63-65°/11mm MDL No.: MFCD00036622
Formel: C₅H₁₀OS
Molecular Weight: 118,2 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (11 mmHg)
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036622
CAS-Nummer: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7