3-(Methylsulfanyl)butanal
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(Methylthio)butyraldehyde
002806-5G
FL2806.25
002806-1G
FLUO002806-5GEA
0
EUR
FLUO002806-5G
CHMPFL2806.25
FLUO002806-1G
3-(Methylsulfanyl)butanal
3-(Methylthio)butanal
Formel:
C₅H₁₀OS Molecular Weight: 118,2 g/mol |
MDL:
MFCD00036622 CAS-Nummer: 16630-52-7 EINECS: 240-678-7 |