2-Amino-4-chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-chloropyrimidin-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661325-1G 661325-5G
SIAL661325-1GEA 20.7 EUR
SIAL661325-1G SIAL661325-5G
2-Amino-4-chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129.55 g/mol
MDL: MFCD00038021
CAS-Nummer: 3993-78-0