Natriumcarbonat 15% aqueous solution zA
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: wasserfreie Soda
20121.4000 20121.5000 20121.6000 20121.7900
KRAF20121.4000EA 72.8 EUR
KRAF20121.4000 KRAF20121.5000 KRAF20121.6000 KRAF20121.7900
Natriumcarbonat 15% aqueous solution zA
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM