Tetrafluorhydrochinon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
007363-25G 007363-5G
FLUO007363-25GEA 239 EUR
FLUO007363-25G FLUO007363-5G
Tetrafluorhydrochinon
Tetrafluorhydrochinon
Formel: C₆H₂F₄O₂
Molecular Weight: 182,07 g/mol
MDL: MFCD00002340
CAS-Nummer: 771-63-1
EINECS: 212-237-9