sec-Butyllithium 1.3 M in Cyclohexan (92%) (v/v)/ Hexan (Mischung von Isomeren) (8% (v/v)), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
187541000 187548000
187541000.EA 58.9 EUR
187541000. 187548000.
sec-Butyllithium 1.3 M in Cyclohexan (92%) (v/v)/ Hexan (Mischung von Isomeren) (8% (v/v)), AcroSeal®
sec-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00009323
CAS-Nummer: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.23 to 1.46 M
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test