(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.7 mol/l in Pentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
t-Butyllithium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
186198-100ML
186198-1L
SIAL186198-100MLEA
77
EUR
SIAL186198-100ML
SIAL186198-1L
(2-Methyl-2-propanyl)lithium 1.7 mol/l in Pentan, Sigma-Aldrich®
tert-Butyllithium
Formel:
C₄H₉Li Molecular Weight: 64.06 g/mol |
MDL:
MFCD00008795 CAS-Nummer: 594-19-4 EINECS: 209-831-5 UN: 3394 ADR: 4.2 I |