Ammoniaklösung 0.02 mol/l (0.02 N)
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
06029.3000 06029.4000 06029.5020
KRAF06029.3000EA 146 EUR
KRAF06029.3000 KRAF06029.4000 KRAF06029.5020
Ammoniaklösung 0.02 mol/l (0.02 N)
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6