Kaliumhydroxid 56 g/l in Methanol 90% (v/v) für die Cholesterinanalyse

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

20373.3000 20373.5020
KRAF20373.3000EA 85.4 EUR
KRAF20373.3000 KRAF20373.5020
Kaliumhydroxid 56 g/l in Methanol 90% (v/v) für die Cholesterinanalyse
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR