Natriumhydroxid 1/3 mol/l (1/3 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

01339.3000 01339.2000 01339.4000 01339.5020 01339.5400 01339.6400
KRAF01339.3000EA 39.4 EUR
KRAF01339.3000 KRAF01339.2000 KRAF01339.4000 KRAF01339.5020 KRAF01339.5400 KRAF01339.6400
Natriumhydroxid 1/3 mol/l (1/3 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR