Zink(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230006-250G 230006-25G
SIAL230006-250GEA 747 EUR
SIAL230006-250G SIAL230006-25G
Zink(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zink(II)nitrat Hydrat
Formel: N₂O₆Zn·H₂O
Molecular Weight: 207,42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149888
CAS-Nummer: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II