2-(Ethylsulfanyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
F002951-100G
002951-1KG
FLUOF002951-100GEA
108
EUR
FLUOF002951-100G
FLUO002951-1KG
2-(Ethylsulfanyl)ethanol
2-(Ethylthio)ethanol
Formel:
C₄H₁₀OS Molecular Weight: 106.19 g/mol |
MDL:
MFCD00002909 CAS-Nummer: 110-77-0 EINECS: 203-802-0 |