Ethylisobutyrylacetat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 83.6 EUR
ACRO383440100 ACRO383440500
Ethylisobutyrylacetat 95%
Ethylisobutyrylacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0,981 g/cm³
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009198
CAS-Nummer: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)