3,3-Dimethylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dimethylbutanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
359904-1ML 359904-5ML
SIAL359904-1MLEA 60.3 EUR
SIAL359904-1ML SIAL359904-5ML
3,3-Dimethylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
MDL: MFCD00042807
CAS-Nummer: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III