5-Decin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 1942-46-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 1697840
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027277
Formel:
C₁₀H₁₈ Siedepunkt: 177…178 °C Dichte: 0,770 Flammpunkt: 54 °C (129 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027277 CAS-Nummer: 1942-46-7 UN: 3295 ADR: 3,III |