Thiazolidin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 30.5 EUR
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidin 98%
Thiazolidin
Formel: C₃H₇NS
Molecular Weight: 89.16 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.131 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005211
CAS-Nummer: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR