Thiazolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
149691-1G 149691-5G
SIAL149691-1GEA 44.7 EUR
SIAL149691-1G SIAL149691-5G
Thiazolidin, Sigma-Aldrich®
Thiazolidin
Formel: C₃H₇NS
Molecular Weight: 89,16 g/mol
MDL: MFCD00005211
CAS-Nummer: 504-78-9
EINECS: 208-002-5