Polyethylenglycol 35.000 stabilisiert zur Synthese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PEG 35,000
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 69.6 EUR
8.18892.1000 8.18892.5000
Polyethylenglycol 35.000 stabilisiert zur Synthese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 35.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 35000 g/mol
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test