2,5-Piperazindion ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
A18822.14 A18822.22
A18822.14EA 63 EUR
A18822.14 A18822.22
2,5-Piperazindion ≥99%
2,5-Piperazindion
Purity: 99% CAS No.: 106-57-0 Molecular Formula: C4H6N2O2 Formula Weight: 114.10 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 112112 Merck Reference: 14,7466 MDL No.: MFCD00006009
Formel: C₄H₆N₂O₂
Molecular Weight: 114,1 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006009
CAS-Nummer: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Merck Index: 14,7466