2,5-Piperazindion
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
XBX00129.250
XBX00129.1
CHMPXBX00129.250EA
0
EUR
CHMPXBX00129.250
MAYBXBX00129.1
2,5-Piperazindion
2,5-Piperazindion
Formel:
C₄H₆N₂O₂ Molecular Weight: 114,1 g/mol |
MDL:
MFCD00006009 CAS-Nummer: 106-57-0 EINECS: 203-411-5 |