Norbornen ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Norbornylene
L11103.22 L11103.36
L11103.22EA 27.2 EUR
L11103.22 L11103.36
Norbornen ≥99%
Norbornen
Purity: 99% CAS No.: 498-66-8 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: -15°(5°F) Odour: Pungent Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 1098544 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00082304
Formel: C₇H₁₀
Molecular Weight: 94,16 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 0,955
Flammpunkt: –15 °C (5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082304
CAS-Nummer: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II