Norbornen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Norbornylene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N32407-100G N32407-500G
SIALN32407-100GEA 50.8 EUR
SIALN32407-100G SIALN32407-500G
Norbornen, Sigma-Aldrich®
Norbornen
Formel: C₇H₁₀
Molecular Weight: 94.16 g/mol
MDL: MFCD00082304
CAS-Nummer: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN: 1325
ADR: 4.1 II